Learn More
Sal sódica de ácido etanosulfónico, 98 %, puede contener aprox. un 2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474857 5 g 5 g
11464857 1 g 1 g
11484857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21824.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5324-47-0 | C2H5NaO3S | 132.109 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5324-47-0
Fórmula molecular C2H5NaO3S
Peso molecular (g/mol) 132.109
Número MDL MFCD00066498
Clave InChI KQFAFFYKLIBKDE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium ethanesulfonate, sodium ethanesulphonate, ethanesulfonic acid sodium salt, ethanesulfonic acid, sodium salt, ethane sulfonic acid sodium salt, sodiumethanesulfonate, sodium ethylsulfonate, sodium esylate, sodium ethane sulfonate, ethylsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 4192170
Nombre IUPAC sodio; etanosulfonato
SMILES CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanesulfonic acid sodium salt
Punto de fusión ∼270°C
Notas del porcentaje del ensayo puede contener ≈2 % de agua
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.11
Porcentaje de pureza 98%