Learn More
Ethanesulfonic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11341567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341567 10 g 10 g
11357645 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02270.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
Ethanesulfonic acid is used as pharmaceutical intermediates, catalyst of polymerization and alkylation. It participates in electrolytic reduction of perrhenate solutions.
Solubility
Completely soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with Strong oxidizing agents, Strong bases. Store away from strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-45-6
Fórmula molecular C2H5O3S
Peso molecular (g/mol) 109.12
Número MDL MFCD00007529
Clave InChI CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
Nombre IUPAC ácido etanosulfónico
SMILES CCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanesulfonic acid
Punto de fusión -17°C
Punto de ebullición 122°C to 123°C (0.01 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2586
Beilstein 1743071
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.