Learn More
Ácido etanodulfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10068871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10068871 5 g Frasco de vidrio 5 g
10601463 25 g Frasco de vidrio 25 g
10218433 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10068871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366040050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-45-6 | C2H5O3S | 109.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-45-6
Fórmula molecular C2H5O3S
Peso molecular (g/mol) 109.12
Número MDL MFCD00007529
Clave InChI CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
SMILES CCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanesulfonic acid
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -17.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.3430g/mL
Punto de ebullición 136°C to 140°C (3.0 hPa)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5SO3H
Índice de refracción 1.4325 to 1.4355
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 5
Gravedad específica 1.343
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Nombre IUPAC etansulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.