Learn More
Beskrivning
C2H6O2, número CAS-107-21-1, alcohol de etileno, alcohol de glicol, 2-hidroxietanol, 1,2-etanediol, glicol, fridex, monoetilenglicol, tescol, 1,2-dihidroxietano, etilenglicol, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, incoloro, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etano-1,2-diol, -13 °C, 2885
Specifikationer
Specifikationer
| Punto de fusión | -13°C |
| Color | Incolora |
| pH | 5.5 to 7.5 |
| Punto de ebullición | 196°C |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Cantidad | 500 mL |
| Densidad del vapor | 2.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.06g/mol |
| Presión de vapor | 0.12mmHg at 20°C |
| Forma física | Líquido viscoso |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethylene glycol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?