Learn More
Etanodiol, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10122000 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10122000 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10395700 500 mL Frasco de plástico HDPE 500 ML
10274430 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10346420 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10000130 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10122000 Supplier Fisher Chemical Supplier No. E/0350/15
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
C2H6O2, número CAS: 107-21-1, alcohol etilénico, alcohol glicólico, 2-hidroxietanol, 1,2-etanodiol, glicol, fridex, monoetilenglicol, tescol, 1,2-dihidroxietano, etilenglicol, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, incoloro, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etano-1,2-diol, -13 °C, 2885 | CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
C2H6O2, número CAS-107-21-1, alcohol de etileno, alcohol de glicol, 2-hidroxietanol, 1,2-etanediol, glicol, fridex, monoetilenglicol, tescol, 1,2-dihidroxietano, etilenglicol, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, incoloro, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etano-1,2-diol, -13 °C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL 2885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Specifications
Punto de fusión -13°C
Color Incolora
pH 5.5 to 7.5
Punto de ebullición 196°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Densidad del vapor 2.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06g/mol
Presión de vapor 0.12mmHg at 20°C
Forma física Líquido viscoso
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylene glycol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.