Descripción
C2H6O2, número CAS-107-21-1, 1,2-etanediol, alcohol de etileno, etilenglicol, 1,2-dihidroxietano, 2-hidroxietanol, monoetilenglicol, alcohol glicol, glicol, tescol, fridex, 2,5 l, 196 °C, CHEBI:30742, incoloro, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etano-1,2-diol, -13 °C, 2885
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -13 °C |
| Color | Incolora |
| pH | Desde 5,5 hasta 7,5 |
| Punto de ebullición | 196 °C |
| Envase | Recipiente de plástico |
| Cantidad | 25 L |
| Densidad del vapor | 2.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62,06g/mol |
| Presión de vapor | 0,12 mmHg a 20 °C |
| Forma física | Líquido viscoso |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylene glycol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.