Learn More
Etanandimida, N1-(5-cloro-2-piridinilo)-N2-[(1S,2R,4S)-4-[(dimetilamino)carbonil]-2-[[(4,5,6,7-tetrahidro-5-metil-5-oxidotiazolo[5,4-c]piridina-2-il)carbonil]amino]ciclohexilo], TRC
Código de producto. 30375538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375538 100 mg -
30377651 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE480100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2244103-96-4
Fórmula molecular C24H30ClN7O5S
Peso molecular (g/mol) 564.06
Sinónimo Edoxaban N-Oxide
SMILES CN(C)C(=O)[C@H]1CC[C@H](NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)[C@@H](C1)NC(=O)c3nc4CC[N+](C)([O-])Cc4s3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5S)-5-Oxide Edoxaban
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30ClN7O5S/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3,37)12-18(16)38-23/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34)/t13-,15-,17+,32?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.1718
Porcentaje de pureza >95%