Learn More
Etano-d5-tiol, CDN
Código de producto. 30324771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30324771 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324771 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND04921G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethane-d5-thiol
CAS 61260-03-5
Fórmula molecular C2 D5 H S
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethane-d5-thiol (9 CI), Ethanethiol-d5, Ethyl-d5 mercaptan, Thioethanol-d5, Ethanethiol-D5
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S
Nombre IUPAC 1,1,2,2,2-pentadeuterioetanotiol
Peso molecular (g/mol) 67.1649
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.0504 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity