Learn More
Mono(4-metilbencenosulfonato) de etano-1,2-diamina, Mikromol™
Descripción
Mono(4-metilbencenosulfonato) de etano-1,2-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate) |
| CAS | 14034-59-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 O3 S . C2 H8 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,2-Ethanediamine, 4-methylbenzenesulfonate (1:1), 1,2-Ethanediamine, mono(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), Ethylenediamine, mono-p-toluenesulfonate (8CI), 2-Aminoethylammonium p-toluenesulfonate, Ethylenediamine monotosylate, Ethylenediamine p-toluenesulfonate, NSC 14086, Xylometazoline Hydrochloride Impurity E, Xylometazoline Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3S.C2H8N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;3-1-2-4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-4H2 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NCCN |
| Nombre IUPAC | etano-1,2-diamina; ácido 4-metilbencenosulfónico |
| Mostrar más |