Learn More
Clorhidrato de etambutol, LoGiCal
Código de producto. 30462825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462825 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462825 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3062.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethambutol hydrochloride
CAS 1070-11-7
Nombres de analitos o componentes Ethambutol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H24 N2 O2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethambutol hydrochloride, (2S,2'S)-2,2'-(Ethylenediimino)dibutan-1-ol dihydrochloride, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, hydrochloride (1:2), (2S,2'S)-, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, (2S,2'S)- (9CI), 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, [S-(R*,R*)]-, 1-Butanol, 2,2'-(ethylenediimino)di-, dihydrochloride, (+)- (8CI), (+)-2,2'-(Ethylenediimino)di-1-butanol dihydrochloride, CL 40881, Dadibutol, Dexambutol, Ebutol, Etapiam, Ethambutol dihydrochloride, Ethambutold dihydrochloride, Etibi, Myambutol, Mycobutol, Sural, Tambutol, Tibutol, d-2,2'-(Ethylenediimino)-di-1-butanol dihydrochloride, (S,S)-2,2'-(1,2-Ethanediyldiimino)-bis-1-butanol Dihydrochloride, EMB, Ethambutol Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CC[C@@H](CO)NCCN[C@@H](CC)CO
Nombre IUPAC (2S)-2-[2-[[(2S)-1-hidroxibutan-2-il]amino]etilamino]butan-1-ol;diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 277.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1371 g/mol