Learn More
Etambutol Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30007551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007551 25 g 25 g
18091540 5 g 5 g
18092130 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88980025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-11-7
Fórmula molecular C10 H24 N2 O2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 277.23
Sinónimo Ethambutol hydrochloride, (2S,2'S)-2,2'-(Ethylenediimino)dibutan-1-ol dihydrochloride, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, hydrochloride (1:2), (2S,2'S)-, 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, (2S,2'S)- (9CI), 1-Butanol, 2,2'-(1,2-ethanediyldiimino)bis-, dihydrochloride, [S-(R*,R*)]-, 1-Butanol, 2,2'-(ethylenediimino)di-, dihydrochloride, (+)- (8CI), (+)-2,2'-(Ethylenediimino)di-1-butanol dihydrochloride, CL 40881, Dadibutol, Dexambutol, Ebutol, Etapiam, Ethambutol dihydrochloride, Ethambutol hydrochloride, Ethambutold dihydrochloride, Etibi, Myambutol, Mycobutol, Sural, Tambutol, Tibutol, d-2,2'-(Ethylenediimino)-di-1-butanol dihydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-[2-[[(2S)-1-hidroxibutan-2-il]amino]etilamino]butan-1-ol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CC[C@@H](CO)NCCN[C@@H](CC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethambutol hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1371
Porcentaje de pureza >95%