Learn More
Ethambutol dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Ethambutol dihydrochloride (Emb dihydrochloride) is a bacteriostatic antimycobacterial agent, which obstructs the formation of cell wall by inhibiting arabinosyl transferases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethambutol dihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1070-11-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H26Cl2N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Emb dihydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (360.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (180.36 mM) |
| Mostrar más |