Learn More
Ácido Etacrínico, TRC
Código de producto. 30138203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138203 1 g 1 g
17980415 100 mg 100 miligramos
17901575 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6760001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-54-8
Fórmula molecular C13 H12 Cl2 O4
Peso molecular (g/mol) 303.14
Sinónimo Etacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutanoyl)phenoxy]acetic acid, Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy], Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]- (8CI), 2,3-Dichloro-4-(2-ethyl-1-oxo-2-propenyl)-phenoxyacetic acid, Crinuril, Edecril, Edecrin, Edecrina, Endecril, Etacrynic acid, Etakrinic acid, Ethacrynic acid, Hidromedin, Hydromedin, MK 595, Mingit, NSC 624008, NSC 85791, Otacril, Reomax, Taladren, Uregit, [2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid, [[2,3-Dichloro-4-[2-(methylene)butanoyl]phenyl]oxy]acetic acid, Etacrynic Acid
Nombre IUPAC 2-[2,3-dicloro-4-(2-metilidenebutanoil)fenoxiacético ácido acético
SMILES CCC(=C)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etacrynic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.0113
Porcentaje de pureza >95%