Learn More
Ácido Epóxido de Ácido Etacrínico, TRC
Código de producto. 30387974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387974 100 mg
30370858 250 mg
30370754 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE676005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27223-10-5
Fórmula molecular C13H12Cl2O5
Peso molecular (g/mol) 319.14
Sinónimo [2,3-Dichloro-4-(2-ethylglycidoyl)phenoxy]acetic Acid, 2-[2,3-Dichloro-4-[(2-ethyl-2-oxiranyl)carbonyl]phenoxy]acetic Acid
SMILES ClC1=C(Cl)C(C(C2(CO2)CC)=O)=CC=C1OCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethacrynic Acid Epoxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12Cl2O5/c1-2-13(6-20-13)12(18)7-3-4-8(11(15)10(7)14)19-5-9(16)17/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0062