Learn More
Ácido etacrínico-d5, TRC
Código de producto. 17988519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17988519 1 mg 1 miligramo
17917699 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17988519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6760021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330052-59-9
Fórmula molecular C13H7D5Cl2O4
Peso molecular (g/mol) 308.17
Sinónimo 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy-d5]acetic Acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy-d5]acetic Acid, Crinuril-d5, Edecril-d5, Edecrin-d5, Edecrina-d5, Endecril-d5, Etacrynic Acid-d5, Etakrinic Acid-d5, Hidromedin-d5, Hydromedin-d5, MK 595-d5, Mingit-d5, NSC 624008-d5, NSC 85791-d5, Otacril-d5, Reomax-d5, Taladren-d5, Uregit-d5;
SMILES ClC1=C(Cl)C(OCC(O)=O)=CC=C1C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethacrynic Acid-d5
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,3D2