Learn More
Ácido etacrínico-d5, TRC
Código de producto. 17917699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17917699 10 mg 10 miligramos
17988519 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17917699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67600210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330052-59-9
Fórmula molecular C13H7D5Cl2O4
Peso molecular (g/mol) 308.17
Sinónimo 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy-d5]acetic Acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy-d5]acetic Acid, Crinuril-d5, Edecril-d5, Edecrin-d5, Edecrina-d5, Endecril-d5, Etacrynic Acid-d5, Etakrinic Acid-d5, Hidromedin-d5, Hydromedin-d5, MK 595-d5, Mingit-d5, NSC 624008-d5, NSC 85791-d5, Otacril-d5, Reomax-d5, Taladren-d5, Uregit-d5;
SMILES ClC1=C(Cl)C(OCC(O)=O)=CC=C1C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethacrynic Acid-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,3D2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.