Learn More
Etacridina Lactato Monohidrato, TRC
Código de producto. 30382730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382730 5 g
30382590 10 g
30369375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6760235G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6402-23-9
Fórmula molecular C15 H15 N3 O . C3 H6 O3 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 361.39
Sinónimo Ethacridine Lactate Monohydrate, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine (2RS)-2-hydroxypropanoate monohydrate, 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine lactate monohydrate, 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2,5-Diamino-7-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate monohydrate, Etakridin lactate monohydrate, Acrinol, Rimaon, Rivanol, Vucine, Acrolactine, Ethodin, Metifex
Nombre IUPAC 7-etoxiacridina-3,9-diamina; ácido 2-hidroxipropanoico; hidrato
SMILES O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethacridine lactate monohydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1638