Learn More
Lactato de etacridina monohidrato, Mikromol™
Descripción
Lactato de etacridina monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethacridine lactate monohydrate |
| CAS | 6402-23-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethacridine lactate monohydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O . C3 H6 O3 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethacridine Lactate Monohydrate, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine (2RS)-2-hydroxypropanoate monohydrate, 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine lactate monohydrate, 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2,5-Diamino-7-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate monohydrate, Etakridin lactate monohydrate, Acrinol, Rimaon, Rivanol, Vucine, Acrolactine, Ethodin, Metifex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2 |
| SMILES | O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 7-etoxiacridina-3,9-diamina; ácido 2-hidroxipropanoico; hidrato |
| Mostrar más |