Learn More
Ethacridine lactate monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16458486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458486 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0889
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Ethacridine lactate (Acrinol) monohydrate is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate monohydrate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate monohydrate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Ethacridine lactate (Acrinol) monohydrate is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate monohydrate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate monohydrate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethacridine lactate monohydrate
Forma física Solid
CAS 6402-23-9
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23N3O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Acrinol monohydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.71 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (5.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O)C(O)=O.NC1=CC2=NC3=CC=C(OCC)C=C3C(N)=C2C=C1.O
Peso molecular (g/mol) 361.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.39
Porcentaje de pureza 99.7%