Learn More
Ethacridine lactate, MedChemExpress
Código de producto. 16408866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408866 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2174
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Ethacridine lactate (Acrinol) is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Ethacridine lactate (Acrinol) is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethacridine lactate
Forma física Solid
CAS 1837-57-6
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N3O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Acrinol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.22 mM)
SMILES CC(O)C(O)=O.NC1=CC2=NC3=CC=C(OCC)C=C3C(N)=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 343.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.38
Porcentaje de pureza 99.62%