Learn More
Ethaboxam, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethaboxam |
| CAS | 162650-77-3 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N4 O S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-(Cyano-2-thienylmethyl)-4-ethyl-2-(ethylamino)-5-thiazolecarboxamide, Ethaboxam, Ethofin, Guardian, Intego Solo |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4OS2/c1-3-9-12(21-14(18-9)16-4-2)13(19)17-10(8-15)11-6-5-7-20-11/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,16,18)(H,17,19) |
| SMILES | CCNc1nc(CC)c(s1)C(=O)NC(C#N)c2cccs2 |
| Nombre IUPAC | N-[ciano(tiofen-2-il)metil]-4-etil-2-(etilamino)-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 320.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0766 |