Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas de Tezfel (ETFE) esterilizables en autoclave con punta cuadrada
Código de producto. 11755279 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
254 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11755279 254 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11755279 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0644200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Controle sus muestras con estas pinzas de Tezfel (ETFE) esterilizables en autoclave con punta cuadrada.
  • Esterilizables en autoclave.
  • Tefzel Las pinzas de ETFE miden 10 in de largo y tienen puntas cuadradas de 3/4 in de ancho.
  • Úselo para llegar a tanques profundos.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Úselo para llegar a tanques profundos.
Longitud (imperial) 10 in
Cantidad 1 unidad
Estilo de punta Cuadrada
Longitud (métrico) 254 mm
Material ETFE
Tipo Tenazas