Learn More
DWK Life Sciences Tapón de sellado ETFE 6,35 mm (1/4 pulgadas) - rosca 28
Código de producto. 15859007 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
6,35 mm (1/4 pulgadas) - 28
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de la unidad
15859007 6,35 mm (1/4 pulgadas) - 28 cada uno
1 options
Código de producto. 15859007 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292310003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.15€
    6.42€ / paquete de 1
    Ahorro 0.73€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Tapón de sellado ETFE para el tapón de administración de HPLC GL45 de 3 puertos
Tapón de sellado ETFE 6,35 mm (1/4 pulgadas) - rosca 28 para el tapón de administración de HPLC GL45 de 3 puertos
  • resistente a productos químicos
Especificaciones
Material ETFE
Tamaño de rosca 6,35 mm (1/4 pulgadas) - 28
Para utilizar con (aplicación) Suministro de disolventes a equipos de HPLC; transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril; reacciones químicas y térmicas; almacenamiento y transporte de medios, API y reactivos; transporte y envío