Learn More
Etebenecid, MedChemExpress
Código de producto. 16468526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0939
MedChemExpress Etebenecid is a uricosuric agents, lower uric acid levels in the body by increasing the elimination of uric acid by the kidneys, also inhibits penicillin tubular secretion.
Etebenecid is a uricosuric agents, lower uric acid levels in the body by increasing the elimination of uric acid by the kidneys, also inhibits penicillin tubular secretion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etebenecid
CAS 1213-06-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15NO4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (971.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(CC)CC)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 257.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.31
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism