Learn More
ETC-206, MedChemExpress
Código de producto. 16495466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495466 100 mg 100 miligramos
16474628 10 mg 10 miligramos
16437347 5 mg 5 miligramos
16423176 25 mg 25 miligramos
16420927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112424
MedChemExpress ETC-206 is a selective MNK1 and MNK2 inhibitor with IC50s of 64 nM and 86 nM, respectively.
ETC-206 is a selective MNK1 and MNK2 inhibitor with IC50s of 64 nM and 86 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ETC-206
CAS 1464151-33-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H20N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.41 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(C2=CN=C3C=CC(C4=CC=C(C(N5CCOCC5)=O)C=C4)=CN32)C=C1
Peso molecular (g/mol) 408.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.45
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease