Learn More
ETC-159, MedChemExpress
Código de producto. 16480138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480138 5 mg 5 miligramos
16467678 10 mg 10 miligramos
16447576 100 mg 100 miligramos
16433687 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18988
MedChemExpress ETC-159 (ETC-1922159) is a potent, orally available PORCN inhibitor. ETC-159 inhibits β-catenin reporter activity with an IC50 of 2.9 nM.
ETC-159 (ETC-1922159) is a potent, orally available PORCN inhibitor. ETC-159 inhibits β-catenin reporter activity with an IC50 of 2.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ETC-159
CAS 1638250-96-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17N7O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo ETC-1922159
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)N=N1)CN3C=NC4=C3C(N(C)C(N4C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 391.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death