Learn More
Cole-Parmer™ Sistema de control de bomba de pH/ORP Etatron DLXB
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Caudal:
GPH 0,26
Unit Size:
cada uno
Description
- El controlador integrado y la bomba dosificadora simplifican la configuración del sistema
- Los sistemas de control pueden aceptar electrodos de pH u ORP para mayor comodidad
- Los modos de encendido/apagado o de control proporcional permiten un control de procesos sólido
- La zona muerta se puede programar para una mayor flexibilidad
- La pantalla LCD es fácil de leer
Specifications
Specifications
| Incluye | Tubo transparente de PVC y PE de 1,8 m de 4,8 a 6,4 mm (3⁄16 x 1⁄4 pulg), filtro de ponderación y cable de alimentación estándar 1,8 m de EE. UU. |
| Caudal | GPH 0,26 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Presión máxima | 217,5 psi |
| Tensión | 230 V |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction