Learn More
Clorhidrato de etacualona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etaqualone Hydrochloride |
| CAS | 97979-65-2 |
| Fórmula molecular | C17H17ClN2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone Monohydrochloride, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone Hydrochloride, Aolan Hydrochloride, Athinazone Hydrochloride, Ethinazone Hydrochloride, NSC 96163 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2O.ClH/c1-3-13-8-4-7-11-16(13)19-12(2)18-15-10-6-5-9-14(15)17(19)20;/h4-11H,3H2,1-2H3;1H |
| SMILES | O=C1C2=CC=CC=C2N=C(C)N1C3=C(CC)C=CC=C3.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-(2-etilfenil)-2-metilquinazolin-4(3H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1 |