Learn More
Etacualona (3-(2-etilfenil)-2-metilquinazolin-4-ona), Mikromol™
Descripción
Etacualona (3-(2-etilfenil)-2-metilquinazolin-4-ona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etaqualone |
| CAS | 7432-25-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Etaqualone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-(2-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(2-ethylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(o-ethylphenyl)-4-quinazolone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, Aolan, Athinazone, Etaqualone, Ethinazone, NSC 96163 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2O/c1-3-13-8-4-7-11-16(13)19-12(2)18-15-10-6-5-9-14(15)17(19)20/h4-11H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccccc1N2C(=Nc3ccccc3C2=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-(2-etilfenil)-2-metilquinazolin-4-ona |
| Mostrar más |