Learn More
Etacualona (3-(2-etilfenil)-2-metilquinazolin-4-ona), Mikromol™
Código de producto. 30049112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049112 25 mg 25 miligramos
30051256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049112 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1356.020025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etacualona (3-(2-etilfenil)-2-metilquinazolin-4-ona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etaqualone
CAS 7432-25-9
Nombres de analitos o componentes Etaqualone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(2-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(2-ethylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(o-ethylphenyl)-4-quinazolone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, Aolan, Athinazone, Etaqualone, Ethinazone, NSC 96163
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O/c1-3-13-8-4-7-11-16(13)19-12(2)18-15-10-6-5-9-14(15)17(19)20/h4-11H,3H2,1-2H3
SMILES CCc1ccccc1N2C(=Nc3ccccc3C2=O)C
Nombre IUPAC 3-(2-etilfenil)-2-metilquinazolin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 264.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1263 g/mol