Learn More
Etaphos, TRC
Código de producto. 30136025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136025 500 mg 500 miligramos
30133608 1 g 1 g
17973185 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE825960500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38527-91-2
Fórmula molecular C11 H15 Cl2 O3 P S
Peso molecular (g/mol) 329.18
Sinónimo Prothiophos-oxon, Phosphorothioic acid, O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, Etafos, Etaphos, Ethaphos, Prothiofos-oxon, Prothiofoxon, Prothiophos oxon, Tokuthion oxon
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-[etoxi(propilsulfanil)fosforilo]oxibenceno
SMILES CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prothiophos-oxon
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15Cl2O3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.9857