Learn More
Etanidazol, TRC
Código de producto. 30377965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30377965 25 mg 25 miligramos
30371808 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88923025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22668-01-5
Fórmula molecular C7 H10 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 214.18
Sinónimo N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-acetamide
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)-2-(2-nitroimidazol-1-il)acetamida
SMILES OCCNC(=O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etanidazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N4O4/c12-4-2-8-6(13)5-10-3-1-9-7(10)11(14)15/h1,3,12H,2,4-5H2,(H,8,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0702