Learn More
Etamivan, MedChemExpress
Código de producto. 16478606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478606 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1096
MedChemExpress Etamivan (Ethamivan), an orally active respiratory stimulant, is mainly used in the research of barbiturate overdose and chronic obstructive pulmonary disease.
Etamivan (Ethamivan), an orally active respiratory stimulant, is mainly used in the research of barbiturate overdose and chronic obstructive pulmonary disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etamivan
CAS 304-84-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H17NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ethamivan N,N-Diethylvanillamide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (161.24 mM)
SMILES O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 223.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.27
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation