Learn More
Etamivan, LoGiCal
Código de producto. 30462942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462942 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462942 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1682.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etamivan
CAS 304-84-7
Nombres de analitos o componentes Etamivan
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H17 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Vanillamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxy-4-hydroxybenzoic acid diethylamide, Analepticon, Cardiovanil, Corivanil, Diethamivan, Diethylvanillamide, Emivan, Etamivan, Etamivanum, Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide, N,N-Diethylvanillamide, NSC 406087, Romecor, Sevanil, Simaron, Vandid, Vanillic acid N,N-diethylamide, Vanillic acid diethylamide, Vanillic diethylamide, Ventilone, Benzamide, N,N-diethyl-4-hydroxy-3-methoxy-
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC N,N-dietil-4-hidroxi-3-metoxibenzamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 223.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223,1208 g/mol