Learn More
Clorhidrato de Etafedrina (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30136984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136984 100 mg 100 miligramos
30134639 25 mg 25 miligramos
17944105 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE889200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5591-29-7
Fórmula molecular C12 H19 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 229.75
Sinónimo Etafedrine Hydrochloride (mixture of diastereomers), Ethylephedrine Hydrochloride, α-[1-(Ethylmethylamino)ethyl]benzenemethanol Hydrochloride, α-[1-(Ethylmethylamino)ethyl]benzyl Alcohol Hydrochloride, Ditenate, Novedrine Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[etil(metil)amino]-1-fenilpropan-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CCN(C)C(C)C(O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etafedrine Hydrochloride (mixture of diastereomers)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13(3)10(2)12(14)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,12,14H,4H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1233