Learn More
Clorhidrato de etafedrina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de etafedrina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etafedrine Hydrochloride |
| CAS | 530-35-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Etafedrine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (-)-Ethylephedrine hydrochloride, 2-Methylethylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, Menetyl, Nethamine, Nethamine Hydrochloride, Novedrin, Novedrin Hydrochloride, l-N-Ethylephedrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[1-(ethylmethylamino)ethyl]-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13(3)10(2)12(14)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,12,14H,4H2,1-3H3;1H/t10-,12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCN(C)[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-[etil(metil)amino]-1-fenilpropan-1-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |