Learn More
Clorhidrato de etafedrina, LoGiCal
Código de producto. 30460011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460011 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460011 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0718.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etafedrine Hydrochloride
CAS 530-35-8
Nombres de analitos o componentes Etafedrine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (-)-Ethylephedrine hydrochloride, 2-Methylethylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, Menetyl, Nethamine, Nethamine Hydrochloride, Novedrin, Novedrin Hydrochloride, l-N-Ethylephedrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[1-(ethylmethylamino)ethyl]-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13(3)10(2)12(14)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,12,14H,4H2,1-3H3;1H/t10-,12-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(C)[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-[etil(metil)amino]-1-fenilpropan-1-ol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 229.75
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1233 g/mol