Learn More
Ácido etacrínico, Mikromol™
Código de producto. 17941916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17941916 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17941916 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1207.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido etacrínico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etacrynic Acid
CAS 58-54-8
Nombres de analitos o componentes Etacrynic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H12 Cl2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic Acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic Acid, Crinuril, Edecril, Edecrin, Edecrina, Endecril, Etacrynic acid, Etakrinic acid, Hidromedin, Hydromedin, MK 595, Mingit, NSC 624008, NSC 85791, Otacril, Reomax, Taladren, Uregit, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutanoyl)phenoxy]acetic acid, Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy], Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]- (8CI), 2,3-Dichloro-4-(2-ethyl-1-oxo-2-propenyl)-phenoxyacetic acid, Ethacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid, [[2,3-Dichloro-4-[2-(methylene)butanoyl]phenyl]oxy]acetic acid, Etacrynic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCC(=C)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC ácido 2-[2,3-dicloro-4-(2-metilidenobutanoil)fenoxi]acético
Peso molecular (g/mol) 303.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302,0113 g/mol