Learn More
Éster etílico del ácido etacrínico, Mikromol™
Código de producto. 30051812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051812 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051812 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1207.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico del ácido etacrínico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Etacrynic Acid Ethyl Ester
CAS 23870-41-9
Nombres de analitos o componentes Etacrynic Acid Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H16 Cl2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Etacrynic Acid Ethyl Ester, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]-Acetic acid ethyl ester, Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]-, ethyl ester (8CI), 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16Cl2O4/c1-4-9(3)15(19)10-6-7-11(14(17)13(10)16)21-8-12(18)20-5-2/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)C(=C)CC)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 2-[2,3-dicloro-4-(2-metilidenobutanoil)fenoxi]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 331.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0426 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.