Learn More
Estropipato, TRC
Código de producto. 18072340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18072340 50 mg 50 miligramos
18052240 10 mg 10 miligramos
18052440 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18072340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE66900050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7280-37-7
Fórmula molecular C18 H22 O5 S . C4 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 436.56
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(sulfooxy)-, compd. with piperazine (1:1), Estrone, hydrogen sulfate, compd. with piperazine (1:1) (8CI), Piperazine, compd. with 3-(sulfooxy)estra-1,3,5(10)-trien-17-one (1:1) (9CI), Piperazine, compd. with estrone hydrogen sulfate (1:1) (8CI), 3-Sulfatoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one piperazine salt, Estrone sulfate piperazine salt, Estropipate, Harmogen, Ogen, Piperazine estrone sulfate, Sulestrex, Sulestrex piperazine
Nombre IUPAC [(8R,9S,13S,14S)-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-3-il] sulfato de hidrógeno; Piperazina
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O.C5CNCCN5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estropipate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.2032