Learn More
Estropipate, MedChemExpress
Código de producto. 16444587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444587 50 mg 50 miligramos
16428698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1361
 Artículo restringido
MedChemExpress Estropipate is a form of estrogen, used to treat symptoms of menopause, also used to prevent osteoporosis.
Estropipate is a form of estrogen, used to treat symptoms of menopause, also used to prevent osteoporosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estropipate
CAS 7280-37-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H32N2O5S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Piperazine estrone sulfate Estrone sulfate piperazine salt
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (251.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(OS(=O)(O)=O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O.N5CCNCC5
Peso molecular (g/mol) 436.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.56
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid