Learn More
Estrone, TRC
Código de producto. 30041292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041292 1 g 1 g
30040541 5 g 5 g
30009425 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8890501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-16-7
Fórmula molecular C18 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 270.37
Sinónimo 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone, Estrogens conjugated Imp. I (EP), Estradiol Hemihydrate Imp. A (EP), Estriol Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. C (EP), (+)-Estrone, (8R,9S,13S,14S)-3-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one, 1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-17-keto-estra-1,3,5-triene, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-triene-17-one, 3-Hydroxyoestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Aquacrine, Crinovaryl, Cristallovar, Crystogen, Destrone, Disynformon, Endofolliculina, Estron, Estrovarin, Estrugenone, Estrusol, Femestrone Inj., Femestrone injection, Femidyn, Fermidyn, Folikrin, Folipex, Folisan, Follestrine, Follestrol, Follicular hormone, Folliculin, Folliculin (steroid), Folliculinum, Follicunodis, Follidrin, Glandubolin, Hiestrone, Hormofollin, Hormovarine, Kestrone, Ketodestrin, Ketohydroxyestrin, Kolpon, Menagen, Menformon, NSC 9699, Oestrin, Oestroform, Oestrone, Oestroperos, Ovifollin, Perlatan, Solliculin, Theelin, Thelestrin, Thelykinin, Thynestron, Tokokin, Unden, WAY 164397, Wynestron, δ1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estrone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.162