Learn More
estrona, Mikromol
Descripción
estrona, Mikromol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Estrone |
| CAS | 53-16-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Estrone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H22 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone, Estrogens conjugated Imp. I (EP), Estradiol Hemihydrate Imp. A (EP), Estriol Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. C (EP), Estradiol Imp. A (EP), (+)-Estrone, (8R,9S,13S,14S)-3-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one, 1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-17-keto-estra-1,3,5-triene, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-triene-17-one, 3-Hydroxyoestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Aquacrine, Crinovaryl, Cristallovar, Crystogen, Destrone, Disynformon, Endofolliculina, Estron, Estrovarin, Estrugenone, Estrusol, Femestrone Inj., Femestrone injection, Femidyn, Fermidyn, Folikrin, Folipex, Folisan, Follestrine, Follestrol, Follicular hormone, Folliculin, Folliculin (steroid), Folliculinum, Follicunodis, Follidrin, Glandubolin, Hiestrone, Hormofollin, Hormovarine, Kestrone, Ketodestrin, Ketohydroxyestrin, Kolpon, Menagen, Menformon, NSC 9699, Oestrin, Oestroform, Oestrone, Oestroperos, Ovifollin, Perlatan, Solliculin, Theelin, Thelestrin, Thelykinin, Thynestron, Tokokin, Unden, WAY 164397, Wynestron, Delta1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, Estradiol Hemihydrate Impurity A, Estriol Impurity B, Estrogens conjugated Impurity I, Ethinylestradiol Impurity C, Estradiol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Show More |