Learn More
Estrone, MedChemExpress
Código de producto. 16478428
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478428 10 g 10 g
16460838 5 g 5 g
16412109 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478428 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0234
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Estrone (E1) is a natural estrogenic hormone. Estrone is the main representative of the endogenous estrogens and is produced by several tissues, especially adipose tissue. Estrone is the result of the process of aromatization of androstenedione that occurs in fat cells.
Estrone (E1) is a natural estrogenic hormone. Estrone is the main representative of the endogenous estrogens and is produced by several tissues, especially adipose tissue. Estrone is the result of the process of aromatization of androstenedione that occurs in fat cells.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Estrone
CAS 53-16-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22O2
Cantidad 10 g
Sinónimo E1 Oestrone
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (92.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Peso molecular (g/mol) 270.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.37
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.