Learn More
Estrona, LoGiCal
Código de producto. 30458898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458898 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458898 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0282.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estrone
CAS 53-16-7
Nombres de analitos o componentes Estrone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H22 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estrone, Estrogens conjugated Imp. I (EP), Estradiol Hemihydrate Imp. A (EP), Estriol Imp. B (EP), Ethinylestradiol Imp. C (EP), Estradiol Imp. A (EP), (+)-Estrone, (8R,9S,13S,14S)-3-Hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one, 1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-17-keto-estra-1,3,5-triene, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-triene-17-one, 3-Hydroxyoestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Aquacrine, Crinovaryl, Cristallovar, Crystogen, Destrone, Disynformon, Endofolliculina, Estron, Estrovarin, Estrugenone, Estrusol, Femestrone Inj., Femestrone injection, Femidyn, Fermidyn, Folikrin, Folipex, Folisan, Follestrine, Follestrol, Follicular hormone, Folliculin, Folliculin (steroid), Folliculinum, Follicunodis, Follidrin, Glandubolin, Hiestrone, Hormofollin, Hormovarine, Kestrone, Ketodestrin, Ketohydroxyestrin, Kolpon, Menagen, Menformon, NSC 9699, Oestrin, Oestroform, Oestrone, Oestroperos, Ovifollin, Perlatan, Solliculin, Theelin, Thelestrin, Thelykinin, Thynestron, Tokokin, Unden, WAY 164397, Wynestron, Delta1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, Estradiol Hemihydrate Impurity A, Estriol Impurity B, Estrogens conjugated Impurity I, Ethinylestradiol Impurity C, Estradiol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 270.37
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,162 g/mol