Learn More
Estrone Enol Diacetat, TRC
Código de producto. 30388409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388409 250 mg
30369651 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE668950250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20592-42-1
Fórmula molecular C22H26O4
Peso molecular (g/mol) 354.44
Sinónimo Estra-1,3,5(10),16-tetraene-3,17-diol Diacetate, NSC 97079, 1,3,5(10),16-ESTRATETRAEN-3,17-DIOL 3,17-DIACETATE
SMILES CC(=O)OC1=CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)C)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estrone Enol Diacetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h5,7,9,12,18-20H,4,6,8,10-11H2,1-3H3/t18-,19-,20+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1831