Learn More
Estrona b-D-Glucuroniur Sal Sódica (>97% por HPLC), TRC
Código de producto. 18012330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18012330 10 mg 10 miligramos
18063830 5 mg 5 miligramos
18091830 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18012330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88905510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15087-01-1
Fórmula molecular C24 H29 O8 . Na
Peso molecular (g/mol) 468.47
Sinónimo Estrone-B-D-Glucuronide Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(8R,9S,13S,14S)-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il]oxi]oxano-2-carboxilato
SMILES [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estrone beta-D-Glucuronide sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.176
Porcentaje de pureza >95%