Learn More
Estrona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764031 1 g Frasco de vidrio 1 g
10694762 5 g Frasco de vidrio 5 GR
11976881 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10764031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117840010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
La estrona, 99 %, n.° de CAS 53-16-7, es uno de los estrógenos de mamíferos más importantes, un esteroide y una hormona sexual.Se sintetiza a partir del colesterol y se segrega principalmente de las gónadas.También presenta actividades conservadoras de densidad ósea y antineoplásica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La estrona es un esteroide C18 aromatizado considerado uno de los principales estrógenos de mamíferos y una hormona sexual.Muestra actividades conservadoras de densidad ósea y antineoplásica.
• Este compuesto puede interactuar con los receptores de estrógenos en los tejidos objetivo para producir efectos similares al estradiol.Los receptores de estrógenos unidos a hormonas se dimerizan y se trasladan al núcleo de las células y se unen a los elementos de respuesta al estrógeno (ERE) de los genes.La unión a los ERE altera la tasa de transcripción de los genes afectados.
Aplicaciones
• La estrona tiene la capacidad de aumentar la síntesis hepática de la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG), la globulina de unión tiroidea (TBG) y otras proteínas séricas.
•Puede suprimir la liberación de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante.
• Este compuesto se puede producir a partir de androstenediona o testosterona a través del estradiol.In vivo, se puede generar principalmente en los ovarios, la placenta y los tejidos periféricos (especialmente el tejido adiposo) mediante la conversión de la androstenediona.Se puede metabolizar a 16-α-hidroxistrona, que se puede reducir al estriol mediante estradiol deshidrogenasa.
•Se ha utilizado como suplemento de medio para estudios de desgranulación basados en hormonas de células asesinas naturales.
• Se utiliza como componente de medio para controlar la actividad de la sintasa de ácidos grasos en las líneas celulares de adenocarcinomas mamarios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-16-7
Fórmula molecular C18H22O2
Peso molecular (g/mol) 270.36
Clave InChI DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Sinónimo estrone, folliculin, oestrone, theelin, estrovarin, estrugenone, follicular hormone, kestrone, estron, follicunodis
PubChem CID 5870
ChEBI CHEBI:17263
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2=O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estrone
Punto de fusión 258.0°C to 261.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dried substance) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,3763
Condición de rotación específica + 158.00 (20.00°C c=1,dioxane)
Rotación específica + 158.00
Información de solubilidad Solubility in water: 0.03g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.36
Claridad passes test
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Estrone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.