Learn More
Sal sódica de 3-sulfato de estrona, estabilizada con TRIS, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Estrone Sodium Sulfate |
| CAS | 438-67-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H21 O5 S . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (1:1), Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (9CI), Estrone sulfate sodium salt (6CI), Estrone, hydrogen sulfate sodium salt (7CI,8CI), 3-Sulfatoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one sodium salt, Conestoral, Estrone sodium sulfate, Estrone sulfate sodium, Morestin, NSC 18313, Sodium estrone sulfate, Sodium estrone-3-sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(8R,9S,13S,14S)-13-metil-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 372.41 |
| Mostrar más |