Learn More
Éter 3-metílico de estrona, Mikromol™
Código de producto. 18001560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18001560 100 mg 100 miligramos
18000770 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18001560 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0282.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éter 3-metílico de estrona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estrone 3-Methyl Ether
CAS 1624-62-0
Nombres de analitos o componentes Estrone 3-Methyl Ether
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Estrone 3-Methyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
SMILES COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3-metoxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 284.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1776 g/mol